295531
Methylamine
anhydrous, ≥98%
Sinonimo/i:
Monomethylamine
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
anhydrous
Livello qualitativo
Densità del vapore
1.08 (20 °C, vs air)
Tensione di vapore
27 psi ( 20 °C)
Saggio
≥98%
Temp. autoaccensione
806 °F
Limite di esplosione
4.9-20.8 %
P. ebollizione
-6.3 °C (lit.)
Punto di fusione
-93 °C (lit.)
Densità
0.70 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
CN
InChI
1S/CH5N/c1-2/h2H2,1H3
BAVYZALUXZFZLV-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Confezionamento
Compatible with the following:
- Aldrich® lecture-bottle station systems
- Aldrich® lecture-bottle gas regulators
Altre note
Note legali
Comunemente ordinati con questo prodotto
Portagomma
Raccomandato
Regolatore
Valvola di controllo
Valvola di spurgo
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Gas 1A - Press. Gas Compr. Gas - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
2A - Gases
WGK 1
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?