Documenti fondamentali
294519
Sigma-Aldrich
Chloromethyl octyl ether
95%
Sinonimo/i:
1-(Chloromethoxy)octane, Chloromethyl n-octyl ether, Octyloxymethyl chloride
Scegli un formato
5 G
94,30 €
25 G
315,00 €
94,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
94,30 €
25 G
315,00 €
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)7OCH2Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
178.70
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
94,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
95%
contiene
0.1% 2,6-di-tert-butylphenol as stabilizer
Indice di rifrazione
n20/D 1.437 (lit.)
Densità
0.924 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
ether
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCCCCCCCOCCl
InChI
1S/C9H19ClO/c1-2-3-4-5-6-7-8-11-9-10/h2-9H2,1H3
YUMNZEWYPUBSQA-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Chloromethyl octyl ether has been employed as chloromethylation reagent:
  • in chloromethylation of calix[4]arene, methyl ethers of calix[6]arene and calix[8]arene[1]
  • in the synthesis of chloromethylated poly(phthalazinone ether sulfone ketone)[2]
  • in chloromethylation of polyetherethersulphone-polyethersulphone copolymers[3]
  • for polymers[4][5]
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
192.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
89 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Journal of Polymer Science, 23, 231-231 (1985)
Chloromethylation of calixarenes and synthesis of new water soluble macrocyclic hosts.
Almi m, et al.
Tetrahedron, 45(7), 2177-2182 (1989)
Synthesis and characterization of quaternized poly (phthalazinone ether sulfone ketone) for anion-exchange membrane.
Jian XG, et al.
Chinese Chemical Letters = Zhongguo Hua Xue Kuai Bao, 18(10), 1269-1272 (2007)
Br. Polym. J., 16, 234-234 (1984)
On the chloromethylation of polyetherethersulphone/polyethersulphone copolymers. The use of triflic acid as catalyst.
Naik HA, et al.
Polymer, 33(1), 166-169 (1992)