294071
Methoxymethyl phenyl sulfide
97%
Sinonimo/i:
[(Methoxymethyl)thio]benzene
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.5632 (lit.)
P. ebollizione
113-114 °C/18 mmHg (lit.)
Densità
1.047 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ether
thioether
Stringa SMILE
COCSc1ccccc1
InChI
1S/C8H10OS/c1-9-7-10-8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,7H2,1H3
QPXQVNXSQCRWEV-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
203.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
95 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)