T28525
4-Methylbenzenethiol
98%
Sinonimo/i:
p-Thiocresol, 4-Mercaptotoluene, 4-Methylthiophenol, p-Toluenethiol, p-Tolyl mercaptan
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
6.2 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
10 mmHg ( 71 °C)
Saggio
98%
P. ebollizione
195 °C (lit.)
Punto di fusione
41-43 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1ccc(S)cc1
InChI
1S/C7H8S/c1-6-2-4-7(8)5-3-6/h2-5,8H,1H3
WLHCBQAPPJAULW-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
154.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
68 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)