Documenti fondamentali
285625
Sigma-Aldrich
Dimethyl adipimidate dihydrochloride
97%
Scegli un formato
5 G
109,00 €
109,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
109,00 €
About This Item
Formula condensata:
CH3OC(=NH)(CH2)4C(=NH)OCH3 · 2HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
245.15
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
109,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Gruppo funzionale
amine
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl[H].Cl[H].COC(=N)CCCCC(=N)OC
InChI
1S/C8H16N2O2.2ClH/c1-11-7(9)5-3-4-6-8(10)12-2;;/h9-10H,3-6H2,1-2H3;2*1H
IEUUDEWWMRQUDS-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Dimethyl adipimidate dihydrochloride was used as a cross-linking reagent in the study of rhodopsin in sheep photoreceptor membrane[1].
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Investigation of the organization of rhodopsin in the sheep photoreceptor membrane by using cross-linking reagents.
BioChemistry: An Indian Journal, 177, 215-223 (1979)