226858
Silver(I) fluoride
≥99.9% trace metals basis
Sinonimo/i:
Argentous fluoride, Silver monofluoride
Prodotti consigliati
Grado
for analytical purposes
Saggio
≥99.9% trace metals basis
Stato
powder
Impurezze
≤1000.0 ppm Trace Metal Analysis
Punto di fusione
≥300 °C (lit.)
Densità
5.852 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
F[Ag]
InChI
1S/Ag.FH/h;1H/q+1;/p-1
REYHXKZHIMGNSE-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Silver nanomaterials have unique physical, chemical, and optical properties that are currently being leveraged for a wide variety of biological applications.