Documenti fondamentali
284866
Sigma-Aldrich
2-Nitro-5-thiocyanatobenzoic acid
98%
Sinonimo/i:
2-Nitro-5-thiocyanobenzoic acid, NTCB
About This Item
Formula condensata:
O2NC6H3(SCN)CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
224.19
Beilstein:
2124001
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Saggio
98%
Punto di fusione
156-157 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)c1cc(SC#N)ccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H4N2O4S/c9-4-15-5-1-2-7(10(13)14)6(3-5)8(11)12/h1-3H,(H,11,12)
NQUNIMFHIWQQGJ-UHFFFAOYSA-N
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)