Vai a
C2776
Tetrafluoroborato di 1-ciano-4-dimetilamminopiridinio
organic cyanylating reagent
Caratteristiche di sostenibilità
Sinonimo/i:
agente cianopiridinio, CDAP
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
195,00 €
97,50 €
500 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
706,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H10BF4N3
Numero CAS:
Peso molecolare:
234.99
UNSPSC Code:
12352108
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5685616
97,50 €
Prezzo di listino195,00 €Risparmia il 50%
Promozione valida solo online
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥97.00% (TLC)
form
powder
mol wt
234.99 g/mol
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Sustainability features
concentration
90-100 % (w/w) (1-Cyano-4-dimethylammoniumpyridinium tetrafluoroborate)
color
white to yellow
solubility
acetonitrile: 49.00-51.00 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to yellow
λmax
298-302 nm (0.1 N HCl)
fluorescence
(EmM at Lambda max 28.00 - 32.00)
greener alternative category
storage temp.
−20°C
SMILES string
[F-].FB(F)F.CN(C)c1cc[n+](cc1)C#N
InChI
1S/C8H10N3.BF3.FH/c1-10(2)8-3-5-11(7-9)6-4-8;2-1(3)4;/h3-6H,1-2H3;;1H/q+1;;/p-1
InChI key
ONCRRSYBEJHQMM-UHFFFAOYSA-M
General description
Il tetrafluoroborato di 1-ciano-4-dimetilamminopiridinio è un agente di cianilazione organico detto anche CDAP. A causa della sua natura reattiva in condizioni acide, è uno straordinario reagente per la marcatura della cistina. Questa caratteristica conferisce al CDAP un vantaggio rispetto agli altri agenti di marcatura dei gruppi solfidrilici, giacché è in grado di evitare il possibile scambio tiolo-disolfuro.
We are committed to bringingyou greener alternative products, which adhere to one or more of the 12Principles of Greener Chemistry. 1-Cyano-4-DimethylaminopyridineTetrafluoroborate (CDAP) is a safer alternative to cyanogen bromide (CNBr) foractivating soluble polysaccharides in vaccine development. It operates at lowerpH levels, reducing toxicity and side reactions. CDAP enables quick activationfor protein-polysaccharide conjugate vaccines, bioconjugation, and drugdelivery, promoting sustainable practices in biochemistry and pharmaceuticals. Click here for more information.
Application
L′1-ciano-4-dimetilamminopiridinio (CDAP) è stato usato nella sintesi di vaccini coniugati come agente di cianilazione. Si è ricorso al CDAP come agente di attivazione nell′attivazione di una membrana di cellulosa per dialisi per applicazioni di immunosensoristica.
Features and Benefits
In confronto al bromuro di cianuro (CNBr), un reagente paragonabile, il CDAP:
  • È di più facile impiego
  • Può operare a pH più bassi.
  • Dà luogo a un numero inferiore di reazioni collaterali.
  • Il bromuro di cianuro è pericoloso per l′ambiente.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
RES1458C921890SBR00023
description
organic cyanylating reagent
description
-
description
≥99 atom % 13C, ≥90% (CP)
description
organic cyanylating reagent, 100 mg/mL in acetonitrile
assay
≥97.00% (TLC)
assay
-
assay
≥90% (CP)
assay
≥97%
form
powder
form
-
form
-
form
liquid
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
mol wt
234.99 g/mol
mol wt
-
mol wt
-
mol wt
234.99
solubility
acetonitrile: 49.00-51.00 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to yellow
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
-
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Pittogrammi
Exclamation mark
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)