Documenti fondamentali
17290
Sigma-Aldrich
Fmoc-Lys-OH hydrochloride
≥98.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
Nα-Fmoc-L-lysine hydrochloride
Scegli un formato
5 G
180,00 €
180,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
180,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H24N2O4 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
404.89
Beilstein:
8663370
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
NACRES:
NA.26
180,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
Fmoc
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl.NCCCC[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C21H24N2O4.ClH/c22-12-6-5-11-19(20(24)25)23-21(26)27-13-18-16-9-3-1-7-14(16)15-8-2-4-10-17(15)18;/h1-4,7-10,18-19H,5-6,11-13,22H2,(H,23,26)(H,24,25);1H/t19-;/m0./s1
MVMZFAIUUXYFGY-FYZYNONXSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Zahraa Youssef et al.
Journal of clinical medicine, 8(12) (2019-12-19)
This study describes the employment of gold nanorods (AuNRs), known for their good reputation in hyperthermia-based cancer therapy, in a hybrid combination of photosensitizers (PS) and peptides (PP). We report here, the design and the synthesis of this nanosystem and
Pia Lazki-Hagenbach et al.
Cells, 10(2) (2021-03-07)
The identification of the Mas-related G-protein-coupled receptors (Mrgpr) as targets of diverse stimuli of mast cells (MCs), including neuropeptides and pseudo-allergy causing drugs, has placed these receptors at a prime position in MC research. However, the species-dependent diversity of these