Documenti
487856
Sigma-Aldrich
Acetic acid-2,2,2-d3
99 atom % D
Sinonimo/i:
2,2,2-Trideuterioacetic acid
About This Item
Formula condensata:
CD3CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
63.07
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
99 atom % D
Saggio
99% (CP)
Indice di rifrazione
n20/D 1.369 (lit.)
P. eboll.
117-118 °C (lit.)
Punto di fusione
16.2 °C (lit.)
Densità
1.101 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+3
Stringa SMILE
[2H]C([2H])([2H])C(O)=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)/i1D3
QTBSBXVTEAMEQO-FIBGUPNXSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Accessorio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
FlameCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
104.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
40.0 °C - closed cup