674311
11-Mercaptoundecylphosphoric acid
90%
Sinonimo/i:
11-Mercapto-1-undecyl dihydrogen phosphate, MDPA
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
90%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
48-52 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OP(O)(=O)OCCCCCCCCCCCS
InChI
1S/C11H25O4PS/c12-16(13,14)15-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11-17/h17H,1-11H2,(H2,12,13,14)
XPYXJSSCWCSOFO-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
I clienti hanno visto anche
Articoli
Recent research highlights tunable properties of inorganic nanoparticles, driving interest in optoelectronics.
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.