Documenti
490636
Sigma-Aldrich
Sodium propionate-13C3
99 atom % 13C
Sinonimo/i:
Propionic acid-13C3 sodium salt
About This Item
Formula condensata:
13CH313CH213CO2Na
Numero CAS:
Peso molecolare:
99.04
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Forma fisica
solid
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Punto di fusione
285-286 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+3
Stringa SMILE
[13CH3][13CH2][13C](=O)O[Na]
InChI
1S/C3H6O2.Na/c1-2-3(4)5;/h2H2,1H3,(H,4,5);/q;+1/p-1/i1+1,2+1,3+1;
JXKPEJDQGNYQSM-HCULJTSZSA-M
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1