282014
Sodium acetate-13C2
99 atom % 13C
Sinonimo/i:
13C Labeled acetic acid sodium salt, 13C Labeled sodium acetate, Acetic acid-13C2 sodium salt
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Livello qualitativo
tecniche
bio NMR: suitable
protein expression: suitable
Punto di fusione
>300 °C (dec.) (lit.)
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
[Na+].[13CH3][13C]([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1/i1+1,2+1;
VMHLLURERBWHNL-AWQJXPNKSA-M
WGK 1