Documenti fondamentali
279617
Sigma-Aldrich
2-Phenyl-1,3-dithiane
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H12S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
196.33
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
72-74 °C (lit.)
Solubilità
acetone: soluble 25 mg/mL, clear, colorless to yellow
Gruppo funzionale
phenyl
thioether
Stringa SMILE
C1CSC(SC1)c2ccccc2
InChI
1S/C10H12S2/c1-2-5-9(6-3-1)10-11-7-4-8-12-10/h1-3,5-6,10H,4,7-8H2
GXKPARDRBFURON-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
The full set of NMR spectral parameters (1H, 13C, 31P) for 2-phenyl-1,3-dithiane has been reported[1].
Applicazioni
2-Phenyl-1,3-dithiane is a versatile acyl anion equivalent[2][3] and has been used in the preparation of benzaldehyde-1-d[4].
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Synthesis of 1-deuterioaldehydes. Benzaldehyde-1-D.
Seebach D, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 31(12), 4303-4304 (1966)
NMR spectral analysis of 1, 3, 2-dithiaphosphorinanes and 1, 3-dithianes.
Martin J and Robert JB.
Org. Magn. Reson., 7(2), 76-77 (1975)
Amos B Smith et al.
Journal of the American Chemical Society, 125(47), 14435-14445 (2003-11-20)
The development, application, and advantages of a one-flask multicomponent dithiane linchpin coupling protocol, over the more conventional stepwise addition of dithiane anions to electrophiles leading to the rapid, efficient, and stereocontrolled assembly of highly functionalized intermediates for complex molecule synthesis
Smith, A. B., III; Boldi, A. M.
Journal of the American Chemical Society, 119, 6925-6925 (1997)