43749
Ethyl 1,3-dithiane-2-carboxylate
technical, ≥90% (GC)
Sinonimo/i:
Glyoxylic acid ethyl ester trimethylenemercaptal
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
technical
Saggio
≥90% (GC)
Indice di rifrazione
n20/D 1.539 (lit.)
n20/D 1.541
P. eboll.
75-77 °C/0.2 mmHg (lit.)
Densità
1.22 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOC(=O)C1SCCCS1
InChI
1S/C7H12O2S2/c1-2-9-6(8)7-10-4-3-5-11-7/h7H,2-5H2,1H3
ANEDZEVDORCLPM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
131.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
55 °C - closed cup