Documenti fondamentali
178977
Sigma-Aldrich
Borane triethylamine complex
97%
Sinonimo/i:
(N,N-Diethylethanamine)trihydroboron, NSC 59740, Triethylamine borane
Scegli un formato
25 G
87,00 €
100 G
236,00 €
87,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
87,00 €
100 G
236,00 €
About This Item
Formula condensata:
(C2H5)3N · BH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
115.02
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
87,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: reductant
Indice di rifrazione
n20/D 1.442 (lit.)
P. ebollizione
97 °C/12 mmHg (lit.)
Punto di fusione
−4 °C (lit.)
Densità
0.777 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
[BH3-][N+](CC)(CC)CC
InChI
1S/C6H18BN/c1-4-8(7,5-2)6-3/h4-6H2,1-3,7H3
ONRDAGWFOUZNLV-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Borane triethylamine complex is a general reagent which can be used in the synthesis of silylhydroboranes[1] and meso-triarylsubporphyrins.[2][3] It can also be used in the preparation of liquid-phase hydrogen storage material.[4]
Used for:
  • Ethanolysis of amine-borane adducts producing a reducing system
  • Photochemical hydroboration and oxidation of single-walled carbon nanotubes
Reactant for the synthesis of:
  • Silylboranate
  • N-heterocyclic carbene borane complexes via Lewis base exchange with amine-boranes
  • Boron carbide nitride films via low-pressure CVD
  • (Pyridine)tripyrrolylboron
Reactant for modification of the radionuclide 211 At for astatination of biomolecules
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
19.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-7 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
ABC?Type meso?Triaryl?Substituted Subporphyrins.
Yoshida K, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2014(19), 3997-4004 (2014)
Rational Synthesis of A2B-type meso-Triarylsubporphyrins.
Tanaka T, et al.
Organic Letters, 14(11), 2694-2697 (2012)
The quest for silylhydroboranes:(Me3Si)3SiBH2.
Arp H, et al.
Dalton Transactions, 39(39), 9270-9274 (2010)
A single-component liquid-phase hydrogen storage material.
Luo W, et al.
Journal of the American Chemical Society, 133(48), 19326-19329 (2011)
Zizwe A Chase et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 21(46), 16541-16546 (2015-09-26)
The state of Ni supported on HZSM-5 zeolite, silica, and sulfonated carbon was studied during aqueous-phase catalysis of phenol hydrodeoxygenation using in situ extended X-ray absorption fine structure spectroscopy. On sulfonated carbon and HZSM-5 supports, NiO and Ni(OH)2 were readily