Documenti fondamentali
650439
Sigma-Aldrich
2,2,4-trimetilpentano
HPLC Plus, for HPLC, GC, and residue analysis, ≥99.5%
Sinonimo/i:
Isoottano
Scegli un formato
1 L
155,00 €
155,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 L
155,00 €
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2CHCH2C(CH3)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
114.23
Beilstein:
1696876
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12190000
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
155,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
HPLC Plus
for residue analysis
Livello qualitativo
Densità del vapore
3.9 (vs air)
Tensione di vapore
41 mmHg ( 21 °C)
Saggio
≥99.5%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
745 °F
Limite di esplosione
6 %
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impurezze
<0.01% water
<1.0 ppb Fluorescence (quinine) at 365 nm
Residuo dopo evaporazione
<0.0001%
Residuo alogenato
<10 ng/L (as heptachlor epoxide)
Indice di rifrazione
n20/D 1.391 (lit.)
P. ebollizione
98-99 °C (lit.)
Punto di fusione
−107 °C (lit.)
Densità
0.692 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
Assorbanza UV
λ: 205 nm Amax: 1.00
λ: 225 nm Amax: 0.10
λ: 254 nm Amax: 0.01
Compatibilità
suitable for residue analysis
applicazioni
food and beverages
Stringa SMILE
CC(C)CC(C)(C)C
InChI
1S/C8H18/c1-7(2)6-8(3,4)5/h7H,6H2,1-5H3
NHTMVDHEPJAVLT-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Suitable for HPLC, spectrophotometry, environmental testing
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
10.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-12 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Liquid chromatography/electrospray mass spectrometric detection of fatty acid by charge reversal derivatization with more than 4-orders of magnitude improvement in sensitivity.
Bollinger JG, et al.
Journal of Lipid Research, 55, 603-603 (2013)
B G Short et al.
Toxicologic pathology, 14(2), 194-203 (1986-01-01)
Unleaded gasoline causes acute and chronic nephrotoxicity and renal tumors in male rats, but not female rats or mice of either sex. An active nephrotoxic component of unleaded gasoline has been identified as 2,2,4-trimethylpentane (TMP). The first objective of this
Physicochemical properties of liquid mixtures. 1. Viscosity, density, surface tension and refractive index of cyclohexane+ 2, 2, 4-trimethylpentane binary liquid systems from 25 C to 50 ?C.
Gomez-Diaz D, et al.
Journal of Chemical and Engineering Data, 46(3), 720-724 (2001)
E A Lock et al.
Toxicology and applied pharmacology, 91(2), 182-192 (1987-11-01)
Trimethylpentane (TMP) produces nephrotoxicity in male but not in female rats. The toxicity is characterized by an increase in protein droplets in proximal convoluted tubular cells and an increase in the renal concentration of the male-rat-specific protein alpha 2u-globulin. Subcellular
Density and viscosity measurements of 2, 2, 4-trimethylpentane (isooctane) from 198 K to 348 K and up to 100 MPa.
Padua AAH, et al.
Journal of Chemical and Engineering Data, 41(6), 1488-1494 (1996)