Documenti fondamentali
279390
Sigma-Aldrich
Ethyl acetate-2-13C
99 atom % 13C
Scegli un formato
1 G
614,00 €
614,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
614,00 €
About This Item
Formula condensata:
13CH3CO2CH2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
89.10
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
614,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Densità del vapore
3 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
73 mmHg ( 20 °C)
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
99% (CP)
Limite di esplosione
11.4 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.372 (lit.)
P. ebollizione
76-77 °C (lit.)
Punto di fusione
-84 °C (lit.)
Densità
0.912 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
CCOC([13CH3])=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-3-6-4(2)5/h3H2,1-2H3/i2+1
XEKOWRVHYACXOJ-VQEHIDDOSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
26.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-3 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)