Documenti
331104
Sigma-Aldrich
D-Xylose-1-13C
99 atom % 13C
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13CC4H10O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
151.12
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
99% (CP)
Forma fisica
powder
Attività ottica
[α]20/D +15°, c = 1 in H2O
Punto di fusione
152-154 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
O[C@@H]1CO[13CH](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C5H10O5/c6-2-1-10-5(9)4(8)3(2)7/h2-9H,1H2/t2-,3+,4-,5?/m1/s1/i5+1
SRBFZHDQGSBBOR-KOPVYNEGSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2