Documenti fondamentali
487813
Sigma-Aldrich
Acetic anhydride-1,1′-13C2
99 atom % 13C
Sinonimo/i:
13C Labeled acetic anhydride
Scegli un formato
500 MG
437,00 €
437,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
437,00 €
About This Item
Formula condensata:
(CH313CO)2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
104.07
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
437,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Livello qualitativo
Saggio
99% (CP)
Indice di rifrazione
n20/D 1.39 (lit.)
P. ebollizione
138-140 °C (lit.)
Punto di fusione
-73 °C (lit.)
Densità
1.101 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
C[13C](=O)O[13C](C)=O
InChI
1S/C4H6O3/c1-3(5)7-4(2)6/h1-2H3/i3+1,4+1
WFDIJRYMOXRFFG-CQDYUVAPSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Accessorio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
120.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
49 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7