Documenti fondamentali
279358
Sigma-Aldrich
Bromoacetic acid-2-13C
99 atom % 13C
Scegli un formato
1 G
447,00 €
447,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
447,00 €
About This Item
Formula condensata:
Br13CH2CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
139.94
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
447,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
99% (CP)
Stato
powder
P. ebollizione
208 °C (lit.)
Punto di fusione
47-49 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
OC(=O)[13CH2]Br
InChI
1S/C2H3BrO2/c3-1-2(4)5/h1H2,(H,4,5)/i1+1
KDPAWGWELVVRCH-OUBTZVSYSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Urea-15N2 98 atom % 15N, 99% (CP)
Sigma-Aldrich
316830
Urea-15N2