Documenti fondamentali
488518
Sigma-Aldrich
Chloroacetic acid-13C2
99 atom % 13C
Scegli un formato
250 MG
888,00 €
888,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
888,00 €
About This Item
Formula condensata:
Cl13CH213CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
96.48
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
888,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Stato
solid
P. ebollizione
189 °C (lit.)
Punto di fusione
60-63 °C (lit.)
Densità
1.613 g/mL
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
O[13C](=O)[13CH2]Cl
InChI
1S/C2H3ClO2/c3-1-2(4)5/h1H2,(H,4,5)/i1+1,2+1
FOCAUTSVDIKZOP-ZDOIIHCHSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
258.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
126 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)