Documenti fondamentali
17000
Sigma-Aldrich
Bromoacetic acid
ReagentPlus®, ≥99.0%
Sinonimo/i:
α-Bromoacetic acid, Monobromoacetic acid
Scegli un formato
25 G
55,40 €
100 G
120,00 €
500 G
517,00 €
55,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
55,40 €
100 G
120,00 €
500 G
517,00 €
About This Item
Formula condensata:
BrCH2COOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
138.95
Beilstein:
506167
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
55,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
reagent
Livello qualitativo
Nome Commerciale
ReagentPlus®
Saggio
≥99.0% (GC)
≥99.0%
Stato
solid
Impurezze
≤1% dibromoacetic acid (1H-NMR)
P. ebollizione
208 °C (lit.)
Punto di fusione
46-49 °C
47-49 °C (lit.)
Solubilità
chloroform: 10%, clear, colorless
Gruppo funzionale
bromo
carboxylic acid
Stringa SMILE
NC(=O)C=C
OC(=O)CBr
InChI
1S/C2H3BrO2/c3-1-2(4)5/h1H2,(H,4,5)
KDPAWGWELVVRCH-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Bromoacetic acid is mainly used for the N-terminal bromoacylation of resin bound peptides.[1][2]
It can also be used:
  • To synthesize (Z)-2-(cyclooct-4-en-1-yloxy)acetic acid.[3]
  • To synthesize α-bromo-phenylacetamide.[4]
  • To convert aromatic thiosemicarbazones to thiazolylhydrazones.[5]
Note legali
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Amandine M N Caruana et al.
Marine environmental research, 160, 105014-105014 (2020-09-11)
Alexandrium minutum and Alexandrium pacificum are representatives of the dinoflagellate genus that regularly proliferate on the French coasts and other global coastlines. These harmful species may threaten shellfish harvest and human health due to their ability to synthesize neurotoxic alkaloids
Peptide ligation through click chemistry for the generation of assembled and scaffolded peptides.
Franke R, et al.
Tetrahedron Letters, 46(26), 4479-4482 (2005)
Efficient method for the preparation of peptoids [oligo (N-substituted glycines)] by submonomer solid-phase synthesis.
Zuckermann R N, et al.
Journal of the American Chemical Society, 114(26), 10646-10647 (1992)
Ryo Kato et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 228, 117656-117656 (2019-11-22)
To sense hydrophilic anions in protic solvents, we fabricated polymethylmethacrylate (PMMA) nanofibers incorporating 4-nitrophenyl azo thiourea polymer as a chromoionophore. When methanol solutions containing anions contacted the PMMA nanofiber, a bathochromic shift from 386 nm was observed in the absorption maximum
Tetrazine?trans-cyclooctene ligation for the rapid construction of 18F labeled probes.
Li Z, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 46(42), 8043-8045 (2010)