Documenti fondamentali
T26727
Sigma-Aldrich
Tetraphenyltin
97%
Sinonimo/i:
Tin tetraphenyl
Scegli un formato
5 G
34,20 €
34,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
34,20 €
About This Item
Formula condensata:
Sn(C6H5)4
Numero CAS:
Peso molecolare:
427.13
Beilstein:
3145842
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
34,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Densità del vapore
14.7 (vs air)
Livello qualitativo
Saggio
97%
P. ebollizione
>420 °C (lit.)
Punto di fusione
224-227 °C (lit.)
Stringa SMILE
c1ccc(cc1)[Sn](c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/4C6H5.Sn/c4*1-2-4-6-5-3-1;/h4*1-5H;
CRHIAMBJMSSNNM-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbonesEnvironment
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
231.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
111 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Shuji Ohhira et al.
Journal of applied toxicology : JAT, 23(1), 31-35 (2003-01-09)
The metabolism of tetraphenyltin in rat liver and kidney has been examined. Tetraphenyltin and its metabolites in the tissue were determined periodically for 96 h after a single oral dose of 55.4 mg kg(-1) of tetraphenyltin by gas chromatography. The
A S Chawla et al.
Biomaterials, medical devices, and artificial organs, 13(3-4), 153-162 (1985-01-01)
Lactic acid was polymerized using tetraphenyl tin as a catalyst. The molecular weight of the resultant poly(lactic acid) varied between 0.89 X 10(6) and 2.94 X 10(6) depending upon the concentration of the catalyst used. In-vivo degradation of the poly(lactic
Claudia Coughlan et al.
Chemical reviews, 117(9), 5865-6109 (2017-04-11)
This review captures the synthesis, assembly, properties, and applications of copper chalcogenide NCs, which have achieved significant research interest in the last decade due to their compositional and structural versatility. The outstanding functional properties of these materials stems from the
Mai Nozaki et al.
Journal of chromatography. A, 1622, 461173-461173 (2020-05-27)
Poly(diphenylacetylene) having optically active anilide pendants (poly-1) were synthesized by the condensation reaction of an optically active carboxylic acid with a key precursor polymer containing amino (-NH2) groups, which was prepared by the polymerization of a phthalimide-protected diphenylacetylene monomer using
Manuel Gadogbe et al.
Journal of environmental science and health. Part A, Toxic/hazardous substances & environmental engineering, 54(9), 884-890 (2019-05-07)
Exposure to tin in the general US population is near ubiquitous, as determined using urinary tin levels measured by inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS). Urinary tin levels are associated with chronic health outcomes, such as diabetes; however, it is