Documenti fondamentali
276146
Sigma-Aldrich
Trihexylsilane
95%
Sinonimo/i:
NSC 139856
Scegli un formato
25 G
198,10 €
198,10 €
Prezzo di listino283,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
198,10 €
About This Item
Formula condensata:
[CH3(CH2)5]3SiH
Numero CAS:
Peso molecolare:
284.60
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352001
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
198,10 €
Prezzo di listino283,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
95%
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: reductant
Indice di rifrazione
n20/D 1.448 (lit.)
P. ebollizione
160.5-161 °C (lit.)
Densità
0.799 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCC[SiH](CCCCCC)CCCCCC
InChI
1S/C18H40Si/c1-4-7-10-13-16-19(17-14-11-8-5-2)18-15-12-9-6-3/h19H,4-18H2,1-3H3
IBNSYFQZHBBNLR-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reactant for:
  • Enantioselective Si-H insertion
  • Regio- and stereoselective oxidation into silanols
  • Asymmetric carbenoid insertion of diazoacetates into the silicon-hydrogen bond
  • Hydrosilylation of carbon dioxide
Catalyst for hydrodefluorination leading to the synthesis of hydrocarbons
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)