Documenti fondamentali
274313
Sigma-Aldrich
Phloridzin dihydrate
99%
Sinonimo/i:
1-[2-(β-D-Glucopyranosyloxy)-4,6-dihydroxyphenyl]-3-(4-hydroxyphenyl)-1-propanone, Phloretin 2′-β-D-glucopyranoside, Phloretin 2′-β-D-glucoside, Phlorizin dihydrate
Scegli un formato
1 G
157,00 €
5 G
525,00 €
157,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
157,00 €
5 G
525,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H24O10 · 2H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
472.44
Beilstein:
66621
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352205
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
157,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
99%
Stato
powder
Attività ottica
[α]20/D −52°, c = 3 in ethanol
Punto di fusione
113-114 °C (lit.)
Stringa SMILE
O.O.OC[C@H]1O[C@@H](Oc2cc(O)cc(O)c2C(=O)CCc3ccc(O)cc3)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C21H24O10.2H2O/c22-9-16-18(27)19(28)20(29)21(31-16)30-15-8-12(24)7-14(26)17(15)13(25)6-3-10-1-4-11(23)5-2-10;;/h1-2,4-5,7-8,16,18-24,26-29H,3,6,9H2;2*1H2/t16-,18-,19+,20-,21-;;/m1../s1
XQWBNXSENPTIDY-YXMARJSJSA-N
Caratteristiche e vantaggi
Used to induce experimental glycosuria.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Rutin hydrate ≥94% (HPLC), powder
Sigma-Aldrich
R5143
Rutin hydrate
Acqua Deionized
Sigma-Aldrich
38796
Acqua
Quercetin ≥95% (HPLC), solid
Sigma-Aldrich
Q4951
Quercetin
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
I9278
Insulina
Rune E Kuhre et al.
Diabetologia, 62(6), 1011-1023 (2019-03-25)
Sodium-glucose cotransporter (SGLT) 2 inhibitors constitute a new class of glucose-lowering drugs, but they increase glucagon secretion, which may counteract their glucose-lowering effect. Previous studies using static incubation of isolated human islets or the glucagon-secreting cell line α-TC1 suggested that
Eric Dale Buras et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 29(8), 3537-3548 (2015-05-09)
Adipose tissue macrophages (ATMs) play an important role in the pathogenesis of obese type 2 diabetes. High-fat diet (HFD)-induced obesity has been shown to lead to ATM accumulation in rodents; however, the impact of hyperglycemia on ATM dynamics in HFD-fed