Vai a
P3449
Phloridzin dihydrate
From apple wood, ≥99% (HPLC), Na+-glucose cotransport inhibitor, powder
Sinonimo/i:
1-[2-(β-D-Glucopyranosyloxy)-4,6-dihydroxyphenyl]-3-(4-hydroxyphenyl)-1-propanone, Phloretin 2′-β-D-glucopyranoside, Phloretin 2′-β-D-glucoside, Phlorizin dihydrate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
47,60 €
500 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
136,00 €
115,60 €
1 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
199,00 €
5 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
334,00 €
10 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
575,00 €
488,75 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H24O10 · 2H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
472.44
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
200-487-1
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
66621
Assay:
≥99% (HPLC)
Form:
powder
47,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Phloridzin dihydrate, from apple wood, ≥99% (HPLC)
biological source
apple wood
Quality Segment
assay
≥99% (HPLC)
form
powder
mp
113-114 °C (lit.)
SMILES string
O.O.OC[C@H]1O[C@@H](Oc2cc(O)cc(O)c2C(=O)CCc3ccc(O)cc3)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C21H24O10.2H2O/c22-9-16-18(27)19(28)20(29)21(31-16)30-15-8-12(24)7-14(26)17(15)13(25)6-3-10-1-4-11(23)5-2-10;;/h1-2,4-5,7-8,16,18-24,26-29H,3,6,9H2;2*1H2/t16-,18-,19+,20-,21-;;/m1../s1
InChI key
XQWBNXSENPTIDY-YXMARJSJSA-N
Application
Phloridzin dihydrate has been used as:
  • a Na+-glucose cotransport inhibitor to test its effect in lowering blood glucose
  • a hexose carrier inhibitor to prevent glucose derivative 2-(N-(7-nitrobenz-2-oxa-1,3-diazol-4-yl)amino)-2-deoxyglucose (2-NBDG) uptake in sycamore cells
  • a non-specific sodium-glucose co-transporter 2 (SGLT2) inhibitor in embryonic cardiomyocyte cell line H9C2 to investigate its protective effect on Dox-induced cytotoxicity
Biochem/physiol Actions
Phloridzin is a glycoside present in the leaves and bark of apple. It is also present in peel and pulp of the apple fruit. Phloridzin belongs to the dihydrochalcones class of compounds. Lactase catabolizes phloridzin to phloretin and glucose in small intestine epithelial cells. Phloridzin is an antidiabetic agent and is equally bioavailable as phloretin.
Features and Benefits
Used to induce experimental glycosuria.
Other Notes
Dihydrochalcone glycoside found in apple tree
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
274313P7912PHL80513
Phloretin ≥99%
Sigma-Aldrich
P7912
Phloretin
Phloridzin phyproof® Reference Substance
PHL80513
Phloridzin
assay
≥99% (HPLC)
assay
99%
assay
≥99%
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
mp
113-114 °C (lit.)
mp
113-114 °C (lit.)
mp
~260 °C
mp
-
biological source
apple wood
biological source
-
biological source
-
biological source
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phloridzin dihydrate
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)