Documenti fondamentali
272205
Sigma-Aldrich
6-(Dimethylamino)fulvene
98%
Sinonimo/i:
5-(Dimethylaminomethylene)-1,3-cyclopentadiene
Scegli un formato
5 G
952,00 €
952,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
952,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H11N
Numero CAS:
Peso molecolare:
121.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
952,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
98%
Punto di fusione
64-66 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CN(C)\C=C1/C=CC=C1
InChI
1S/C8H11N/c1-9(2)7-8-5-3-4-6-8/h3-7H,1-2H3
UJXXVGXQTXQALL-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
6-(Dimethylamino)fulvene was used in the synthesis of chiral cyclopentadienyllithiums substituted with an N,N-dimethylamino(aryl)methyl group[1].
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Toshimasa Suzuka et al.
The Journal of organic chemistry, 67(10), 3355-3359 (2002-05-11)
Enantioselective addition of aryllithiums 2a-d (Ar = Ph (a), 2-MeC(6)H(4) (b), 2-MeOC(6)H(4) (c), 1-naphthyl (d)) to 6-(dimethylamino)fulvene (1) in the presence of (-)-sparteine in toluene at -78 degrees C generated chiral cyclopentadienyllithiums (4) substituted with an N,N-dimethylamino(aryl)methyl group, where the