Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
100 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 46,70 € |
250 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 76,80 € |
500 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 144,00 € 122,40 € |
1 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 235,00 € |
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H9N5
Numero CAS:
Peso molecolare:
163.18
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
EC Number:
213-344-3
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
7634
Assay:
≥98%
Biological source:
synthetic (organic)
Form:
powder
Solubility:
water: 50 mg/mL, clear to hazy, colorless to light yellow
Storage temp.:
−20°C
46,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiNome del prodotto
6-(Dimethylamino)purine, ≥98%
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
mp
259-262 °C (lit.)
solubility
water: 50 mg/mL, clear to hazy, colorless to light yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
CN(C)c1ncnc2[nH]cnc12
InChI
1S/C7H9N5/c1-12(2)7-5-6(9-3-8-5)10-4-11-7/h3-4H,1-2H3,(H,8,9,10,11)
InChI key
BVIAOQMSVZHOJM-UHFFFAOYSA-N
General description
6-(Dimethylamino)purine (6-DMAP) is a purine-based metabolite with two condensed heterocyclic rings and two methyl groups linked to the amino group of the purine unit of adenine.
Application
6-(Dimethylamino)purine has been used:
- as a supplement in GR-1 aa medium (bovine medium) for parthenogenetic activation of bovine oocytes to study its potential for embryo development[1]
- in the activation step during the production of nuclear transfer embryos[2]
- as a supplement in HCR2aa medium to activate interspecies embryos derived from interspecies somatic cell nuclear transfer (iSCNT) technique[3]
Biochem/physiol Actions
6-(Dimethylamino)purine (6-DMAP) is a protein kinase and cyclin-dependent kinase inhibitor. It acts as a secondary metabolite and mediates RNA modification. 6-DMAP is a potent cytokinetic inhibitor and is used in parthenogenesis and meiosis studies. It is also used to promote pronuclei formation in mammalian oocytes. 6-DMAP is a dual fluorescence molecule according to femtosecond fluorescence up-conversion spectroscopy studies.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| biological source synthetic (organic) | biological source synthetic (organic) | biological source - | biological source - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 100 |
| form powder | form lyophilized powder | form powder | form - |
| assay ≥98% | assay ~98% | assay - | assay ≥99.0% (HPLC) |
| storage temp. −20°C | storage temp. room temp | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility water: 50 mg/mL, clear to hazy, colorless to light yellow | solubility 1 M NaOH: 50 mg/mL, clear to slightly hazy | solubility H2O: soluble 50 mg/mL | solubility - |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?