142778
N,N-Dimethylformamide diethyl acetal
95%
Sinonimo/i:
1,1-Diethoxy-N,N-dimethylmethylamine, 1,1-Diethoxytrimethylamine
Saggio
95%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.400 (lit.)
P. ebollizione
130-133 °C (lit.)
Densità
0.859 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
ether
Stringa SMILE
CCOC(OCC)N(C)C
InChI
1S/C7H17NO2/c1-5-9-7(8(3)4)10-6-2/h7H,5-6H2,1-4H3
BWKAYBPLDRWMCJ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
82.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
28 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?