271365
Ethoxyacetylene solution
~40 wt. % in hexanes
Sinonimo/i:
1-Ethoxyethyne, Ethoxyethyne, Ethyl ethynyl ether, Ethynyl ethyl ether
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
liquid
Concentrazione
~40 wt. % in hexanes
Indice di rifrazione
n20/D 1.378
Densità
0.732 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCOC#C
InChI
1S/C4H6O/c1-3-5-4-2/h1H,4H2,2H3
WMYNMYVRWWCRPS-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-14.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-26 °C