Documenti fondamentali
268135
Sigma-Aldrich
trans-4-Stilbenecarboxaldehyde
97%
Scegli un formato
5 G
113,00 €
113,00 €
Prezzo di listino226,00 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
113,00 €
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH=CHC6H4CHO
Numero CAS:
Peso molecolare:
208.26
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
113,00 €
Prezzo di listino226,00 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
97%
Punto di fusione
112-114 °C (lit.)
Gruppo funzionale
aldehyde
phenyl
Stringa SMILE
[H]C(=O)c1ccc(cc1)\C([H])=C(/[H])c2ccccc2
InChI
1S/C15H12O/c16-12-15-10-8-14(9-11-15)7-6-13-4-2-1-3-5-13/h1-12H/b7-6+
CLXSBHRRZNBTRT-VOTSOKGWSA-N
Descrizione generale
The relative binding affinity of trans-4-stilbenecarboxaldehyde was calculated which was used in drug development targeting human estrogen receptor α[1].
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Miho Y Mizutani et al.
Chemical & pharmaceutical bulletin, 60(2), 183-194 (2012-02-02)
A fast method that can predict the binding affinities of chemicals to a target protein with a high degree of accuracy will be very useful in drug design and regulatory science. We have been developing a scoring function for affinity