Documenti fondamentali
112275
Sigma-Aldrich
α-Methyl-trans-cinnamaldehyde
98%
Scegli un formato
50 G
43,00 €
43,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 G
43,00 €
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH=C(CH3)CHO
Numero CAS:
Peso molecolare:
146.19
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
43,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.605 (lit.)
P. ebollizione
148-149 °C/27 mmHg (lit.)
Densità
1.047 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[H]C(=O)\C(C)=C(/[H])c1ccccc1
InChI
1S/C10H10O/c1-9(8-11)7-10-5-3-2-4-6-10/h2-8H,1H3/b9-7+
VLUMOWNVWOXZAU-VQHVLOKHSA-N
Azioni biochim/fisiol
α-Methyl trans cinnamaldehyde has antifungal activity. It is self coupled and complexed with Co(II) and Ni(II) to synthesize ligand and complexes[1].
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
174.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
79 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Sheikh Shreaz et al.
Biometals : an international journal on the role of metal ions in biology, biochemistry, and medicine, 24(5), 923-933 (2011-04-09)
Antifungal effectivity and utility of cinnamaldehyde is limited because of its high MIC and skin sensitivity. In this study, α-methyl trans cinnamaldehyde, a less irritating derivative, have been self coupled and complexed with Co(II) and Ni(II) to generate N, N'-Bis