Documenti
725722
Sigma-Aldrich
4-Chlorocinnamaldehyde
96%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H7ClO
Numero CAS:
Peso molecolare:
166.60
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
96%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
57-63 °C
Stringa SMILE
Clc1ccc(\C=C\C=O)cc1
InChI
1S/C9H7ClO/c10-9-5-3-8(4-6-9)2-1-7-11/h1-7H/b2-1+
HONRSHHPFBMLBT-OWOJBTEDSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3