269158
(Bromomethyl)triphenylphosphonium bromide
98%
Sinonimo/i:
NSC 193751
Scegli un formato
46,41 €
Prezzo di listino66,30 €Risparmia il 30%Scegli un formato
About This Item
46,41 €
Prezzo di listino66,30 €Risparmia il 30%Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: C-C Bond Formation
Punto di fusione
234-236 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
phosphine
Stringa SMILE
[Br-].BrC[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H17BrP.BrH/c20-16-21(17-10-4-1-5-11-17,18-12-6-2-7-13-18)19-14-8-3-9-15-19;/h1-15H,16H2;1H/q+1;/p-1
YFTMLUSIDVFTKU-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Applicazioni
- Vernonia allenes and sesquiterpenoids
- Monohalovinylated pyrethoids with insecticidal activity
- Vitamin D analogs with anticancer activity
Reactant for:
- Asymmetric substitution affecting optical properties of boradiazaindacene dyes
- Carbanionic rearrangements of halomethylenecyclobutanes
Used for diferrocenyl molecular wires
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?