Documenti fondamentali
245054
Sigma-Aldrich
Methyltriphenylphosphonium iodide
97%
Scegli un formato
25 G
85,20 €
85,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
85,20 €
About This Item
Formula condensata:
CH3P(C6H5)3I
Numero CAS:
Peso molecolare:
404.22
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352002
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
85,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: C-C Bond Formation
Punto di fusione
183-185 °C (lit.)
Gruppo funzionale
phosphine
Stringa SMILE
[I-].C[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H18P.HI/c1-20(17-11-5-2-6-12-17,18-13-7-3-8-14-18)19-15-9-4-10-16-19;/h2-16H,1H3;1H/q+1;/p-1
JNMIXMFEVJHFNY-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Reactant for synthesis of:
  • Triphenylamine-based dyes and polyolefinic aromatic molecules with pyrene for use in dye-sensitized solar cells
  • Diastereoisomeric carba analogs of glycal-derived vinyl epoxides for the production of carbasugars
  • Alkaloid natural products via organocascade catalysis
  • Triplet carbenes via oxidation of allene compounds
  • Stilbenes via dehydrohalogenation-Heck olefination and Wittig-Heck reactions
Note legali
Product of Fluorous Technologies, Inc.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Mohammad Mahdi Khataei et al.
Talanta, 178, 473-480 (2017-11-16)
In this study, a novel generation of deep eutectic solvents (DESs) was used as an acceptor phase in three-phase hollow fiber liquid phase microextraction (HF-LPME) based on two immiscible organic phases. It was compared with other common DESs for extraction