Documenti
250279
Sigma-Aldrich
3-(Trifluoromethyl)benzoyl chloride
98%
Sinonimo/i:
α,α,α-Trifluoro-m-toluoyl chloride
About This Item
Formula condensata:
CF3C6H4COCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
208.56
Beilstein:
391266
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.477 (lit.)
P. eboll.
184-186 °C/750 mmHg (lit.)
Densità
1.383 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
FC(F)(F)c1cccc(c1)C(Cl)=O
InChI
1S/C8H4ClF3O/c9-7(13)5-2-1-3-6(4-5)8(10,11)12/h1-4H
RUJYJCANMOTJMO-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
3-(Trifluoromethyl)benzoyl chloride has been used in the preparation of intermediates, required for synthesis of C-2 and C-3 substituted pyrazolo[1,5-a]pyrimidines.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Dan M Berger et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 19(23), 6519-6523 (2009-10-30)
As part of our research effort to discover B-Raf kinase inhibitors, we prepared a series of C-3 substituted N-(3-(pyrazolo[1,5-a]pyrimidin-7-yl)phenyl)-3-(trifluoromethyl)benzamides. X-ray crystallography studies revealed that one of the more potent inhibitors (10n) bound to B-Raf kinase without forming a hinge-binding hydrogen