Documenti fondamentali
290254
Sigma-Aldrich
3,5-Difluorobenzoyl chloride
98%
About This Item
Formula condensata:
F2C6H3COCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
176.55
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio:
98%
Livello qualitativo
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.5031 (lit.)
Gruppo funzionale
acyl chloride
fluoro
Stringa SMILE
Fc1cc(F)cc(c1)C(Cl)=O
InChI
1S/C7H3ClF2O/c8-7(11)4-1-5(9)3-6(10)2-4/h1-3H
OYZWEOORLJBPMA-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
3,5-Difluorobenzoyl chloride was used in the synthesis of AMPA (α-Amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic acid) potentiator LY450108-[14C] containing 14C-label attached to the chiral center of the molecule.
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
156.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
69 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Synthesis of 14C?labeled and tritiated AMPA potentiator LY450108.
Journal of Labelled Compounds & Radiopharmaceuticals, 48(2), 85-100 (2005)