261475
Dibutylboryl trifluoromethanesulfonate solution
1.0 M in methylene chloride
Sinonimo/i:
Dibutylboron triflate solution
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
liquid
Concentrazione
1.0 M in methylene chloride
Densità
1.271 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
CCCCB(CCCC)OS(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H18BF3O3S/c1-3-5-7-10(8-6-4-2)16-17(14,15)9(11,12)13/h3-8H2,1-2H3
FAVAVMFXAKZTMV-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Stereo- and regio-selective synthesis of erythro aldols.[2]
- As a promoter for the solution and polymer-supported trichloroacetimidate-based glycosylations.[1]
- Synthesis of β-alkoxy carbonyl compounds via one-step Mukaiyama aldol-type reaction.[3]
- Aldol-type cyclization for the stereoselective synthesis of cyclic ethers.[4]
- As a reagent for the formation of boron enolates.[5]
- As a complexation aid for the isolation of 1-acyldipyrromethanes.[6]
- As a promoter in [1,2]-Wittig reaction between aldehydes and O-benzyl or O-allyl glycolate esters, creating two contiguous stereocenters (1,2-diol) in good yield without the need for strong base.[7]
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
80.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
27 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?