Documenti fondamentali
257095
Sigma-Aldrich
Methylmagnesium chloride solution
3.0 M in THF
About This Item
Formula condensata:
CH3MgCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
74.79
Beilstein:
3587199
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Temp. autoaccensione
609 °F
Concentrazione
3.0 M in THF
Densità
1.013 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
C[Mg]Cl
InChI
1S/CH3.ClH.Mg/h1H3;1H;/q;;+1/p-1
RQNMYNYHBQQZSP-UHFFFAOYSA-M
Altre note
Prodotti consigliati
Angled septum-inlet adapter Z118206 or straight septum-inlet adapter, 6mm I.D. inlet, Z118141 or straight septum-inlet adapter, 13mm I.D. inlet, Z118192 is recommended.
Adattatore in ingresso con setto
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Organi bersaglio
Central nervous system, Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
1.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-17.2 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)