Documenti fondamentali
Z118141
Sigma-Aldrich
Straight septum-inlet adapter
inlet I.D. 6 mm, brass
Scegli un formato
2 EA
41,20 €
41,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
2 EA
41,20 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.43
41,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
brass
Diam. int. ingresso
6 mm
Descrizione generale
1/4 in. NPTM × inlet 6 mm I.D. adapters require septa Z565687 or Z565695.
1/4 in. NPTM × inlet 13.9 mm I.D. adapters require septa Z124591 or Z167282
Linkage
See the Threaded Ground Glass Tutorial to see how threaded joints work.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)