Documenti fondamentali
256749
Sigma-Aldrich
Diethylaluminum ethoxide
97%
About This Item
Formula condensata:
(C2H5)2AlOC2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
130.16
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Il prodotto 256749 al momento non è in vendita nel tuo paese Contatta l'Assistenza Tecnica.
Tensione di vapore
5 mmHg ( 94 °C)
Saggio
97%
Stato
liquid
Impiego in reazioni chimiche
core: aluminum
P. ebollizione
108-109 °C/10 mmHg (lit.)
Punto di fusione
2.5-4.5 °C (lit.)
Densità
0.85 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCO[Al](CC)CC
InChI
1S/C2H5O.2C2H5.Al/c1-2-3;2*1-2;/h2H2,1H3;2*1H2,2H3;/q-1;;;+1
GCPCLEKQVMKXJM-UHFFFAOYSA-N
Confezionamento
Supplied in a Sure/Pac cylinder and has a 1/4-turn bronze ball valve with a female 1/4" NPT outlet thread (Z122661) installed. Before using the cylinder, ensure that the valve is closed, then remove carbon steel plug that seals the outlet valve.
Compatible with the following:
For instructions please refer to technical bulletin AL-136: The Aldrich Sure/Pac Cylinder System
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Sure/Pac is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Adattatore in ingresso con setto
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Comunemente ordinati con questo prodotto
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Raccomandato
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
FlameCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Codice della classe di stoccaggio
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
nwg
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)