Documenti
253170
Sigma-Aldrich
2,5-Dihydrofuran
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H6O
Numero CAS:
Peso molecolare:
70.09
Beilstein:
103174
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.431 (lit.)
P. eboll.
66-67 °C (lit.)
Densità
0.927 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C1OCC=C1
InChI
1S/C4H6O/c1-2-4-5-3-1/h1-2H,3-4H2
ARGCQEVBJHPOGB-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Adsorption and thermal chemistry of 2,5-dihydrofuran on Pd (111) has been studied by high-resolution electron energy loss spectroscopy and temperature-programmed desorption. Free jet millimetre wave spectrum of the 2,5-dihydrofuran-argon molecular complex has been investigated in the frequency range 60-78GHz.
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
33.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
1 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Free jet absorption millimetre wave spectrum of the 2, 5-dihydrofuran-argon adduct.
CAMINATI BW, et al.
Molecular Physics, 91(4), 663-668 (1997)
Clay M Horiuchi et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 26(16), 13320-13332 (2010-08-11)
High-resolution electron energy loss spectroscopy (HREELS) and temperature-programmed desorption (TPD) were used to study the adsorption and thermal chemistry of 2,3-dihydrofuran (2,3-DHF) and 2,5-dihydrofuran (2,5-DHF) on Pd(111). The results, paired with earlier computational results, indicate that 2,3-DHF and 2,5-DHF both