Documenti
254444
Sigma-Aldrich
Chlorotrihexylsilane
95%
Sinonimo/i:
Tri-n-hexylsilyl chloride, Trihexylchlorosilane
About This Item
Formula condensata:
[CH3(CH2)5]3SiCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
319.04
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352001
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.454 (lit.)
P. eboll.
153.5-154 °C/5 mmHg (lit.)
Densità
0.871 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCC[Si](Cl)(CCCCCC)CCCCCC
InChI
1S/C18H39ClSi/c1-4-7-10-13-16-20(19,17-14-11-8-5-2)18-15-12-9-6-3/h4-18H2,1-3H3
WZQSBCHNVPAYOC-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Acetone ACS reagent, ≥99.5%
Sigma-Aldrich
179124
Acetone