Key Documents
186171
Sigma-Aldrich
n-Butillitio
1.6 M in hexanes
Sinonimo/i:
n-BuLi, Butillitio, Litio-1-butanide
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)3Li
Numero CAS:
Peso molecolare:
64.06
Beilstein:
1209227
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Forma fisica
liquid
Livello qualitativo
Concentrazione
1.6 M in hexanes
Densità
0.68 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Li]CCCC
InChI
1S/C4H9.Li/c1-3-4-2;/h1,3-4H2,2H3;
MZRVEZGGRBJDDB-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
  • Copolimerizzazione di butadiene e stirene in presenza di n-butillitio: Questo studio esplora il processo di copolimerizzazione utilizzando l'n-butillitio come catalizzatore, che è significativo per lo sviluppo di nuovi materiali di gomma sintetica (V Bronskaya et al., 2023).
  • Modificatori del n-butillitio nella sintesi di gomme polibutadiene e stirene-butadiene: Esplora l'uso dell'n-butillitio con diversi modificatori nella sintesi di gomme industriali, importante per la comprensione del controllo sulle proprietà dei polimeri (VS Glukhovskoi et al., 2014).
  • Aggregazione e solvatazione del n-butillitio: Esamina il comportamento di aggregazione e le proprietà di solvatazione del n- butillitio in vari solventi, fornendo approfondimenti sulle interazioni chimiche essenziali per la sintesi organica (O Tai et al., 2017).
Confezionamento
Le bombole di acciaio Kilo-Lab® sono disponibili solo negli USA. A seconda del paese, i tipi di bombola possono variare.
Il flacone Sure/Seal da 25 mL è consigliato come flacone monouso. È probabile che perforazioni ripetute determino una riduzione delle prestazioni del prodotto.
Altre note
Può contenere LiCl in tracce.
Note legali
Kilo-Lab is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Organi bersaglio
Central nervous system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-14.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-26 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Journal of the American Chemical Society, 111, 2981-2981 (1989)
Yuqiang Ma et al.
ACS nano, 9(7), 7383-7391 (2015-07-01)
Two-dimensional (2D) semiconducting monolayer transition metal dichalcogenides (TMDCs) have stimulated lots of interest because they are direct bandgap materials that have reasonably good mobility values. However, contact between most metals and semiconducting TMDCs like 2H phase WSe2 are highly resistive
Petra Rönnholm et al.
Organic letters, 9(19), 3781-3783 (2007-08-19)
A robust and scaleable route to chiral 1-isopropylamino-2-(diphenylphosphino)ethanes is described via the ring-opening of chiral, cyclic sulfamidates with potassium diphenylphosphide (KPPh(2)). The novel protocol offers a robust access to gram quantities of chiral amino phosphinoethanes in high yields. The Li-amides
J P Parente et al.
Carbohydrate research, 141(1), 41-47 (1985-08-15)
Treatment of dimethyl sulfoxide with butyllithium leads to rapid formation of lithium methylsulfinyl carbanion. The reaction products tend to be significantly freer from impurities when lithium methylsulfinyl carbanion is used rather than sodium or potassium methylsulfinyl carbanion. This reagent gives
Graeme Barker et al.
Organic letters, 12(18), 4176-4179 (2010-08-20)
A diamine-free protocol for the s-BuLi-mediated lithiation-trapping of N-Boc heterocycles has been developed. In the optimized procedure, lithiation is accomplished using s-BuLi in THF at -30 °C for only 5 or 10 min. Subsequent electrophilic trapping or transmetalation-Negishi coupling delivered
Articoli
Transformative reagents enable selective conversions within molecules containing sensitive functionalities under mild reactions.