250295
1,8-Diiodooctane
98%, contains copper as stabilizer
Sinonimo/i:
Octamethylene diiodide
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Forma fisica
liquid
contiene
copper as stabilizer
Indice di rifrazione
n20/D 1.5653 (lit.)
P. eboll.
167-169 °C/6 mmHg (lit.)
Densità
1.84 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
ICCCCCCCCI
InChI
1S/C8H16I2/c9-7-5-3-1-2-4-6-8-10/h1-8H2
KZDTZHQLABJVLE-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- to improve the morphology and the efficiency of bulk heterojunctions solar cells, based on the regioregular poly(3-hexylthiophene) and a soluble fullerene derivative
- to improve the power conversion efficiency of polymer solar cells
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 4
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter