Documenti fondamentali
P27402
Sigma-Aldrich
1-Phenylnaphthalene
96%
Scegli un formato
5 G
88,20 €
88,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
88,20 €
About This Item
Formula condensata:
C10H7C6H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
204.27
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
88,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
96%
Indice di rifrazione
n20/D 1.664 (lit.)
P. ebollizione
324-325 °C (lit.)
Densità
1.085 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
c1ccc(cc1)-c2cccc3ccccc23
InChI
1S/C16H12/c1-2-7-13(8-3-1)16-12-6-10-14-9-4-5-11-15(14)16/h1-12H
IYDMICQAKLQHLA-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)