Documenti fondamentali
24910
Sigma-Aldrich
1-Chloro-2-iodobenzene
98%
About This Item
Formula condensata:
ClC6H4I
Numero CAS:
Peso molecolare:
238.45
Beilstein:
1905116
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.6334 (lit.)
n20/D 1.635
P. ebollizione
234-235 °C (lit.)
Punto di fusione
1 °C (lit.)
Densità
1.952 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
iodo
Stringa SMILE
Clc1ccccc1I
InChI
1S/C6H4ClI/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H
MPEOPBCQHNWNFB-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
1-Chloro-2-iodobenzene reacts with lanthanum metal in the presence of trimethylchlorosilane to yield 1-chloro-2-trimethylsilylbenzene[1].
Applicazioni
1-Chloro-2-iodobenzene has been used in the preparation of N,N-diaryl-o-phenylenediamines[2] and 4(5)-(2-chlorophenyl)-1H-imidazole[3].
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
233.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
112 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
A new boronic-acid based strategy to synthesize 4 (5)-(het) aryl-1H-imidazoles.
Primas N, et al.
Tetrahedron, 64(20), 4596-4601 (2008)
Pd catalyzed coupling of 1, 2-dibromoarenes and anilines: formation of N,N-diaryl-o-phenylenediamines.
Wenderski T, et al.
Tetrahedron Letters, 45(37), 6851-6853 (2004)
Reaction of 1, 2-dihalogen substituted arenes with lanthanum metal: a new generation method of benzyne.
Kawabata H, et al.
Tetrahedron Letters, 43(28), 4911-4913 (2002)