Documenti fondamentali
246867
Sigma-Aldrich
2-Cyclopentylphenol
technical grade, 95%
Scegli un formato
1 G
58,24 €
58,24 €
Prezzo di listino83,20 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
58,24 €
About This Item
Formula condensata:
C5H9C6H4OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
162.23
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
58,24 €
Prezzo di listino83,20 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
technical grade
Livello qualitativo
Saggio
95%
Stato
solid
Indice di rifrazione
n20/D 1.555 (lit.)
P. ebollizione
148-150 °C/18 mmHg (lit.)
Punto di fusione
34-35 °C (lit.)
Stringa SMILE
Oc1ccccc1C2CCCC2
InChI
1S/C11H14O/c12-11-8-4-3-7-10(11)9-5-1-2-6-9/h3-4,7-9,12H,1-2,5-6H2
JHEKSKQMOBLXQS-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... GABRA1(2554)
Applicazioni
2-Cyclopentylphenol has been used in the synthesis of:
  • optically active (S)-penbutolol (antihypertensive drug) via Sharpless asymmetric dihydroxylation[1]
  • (S)-1-(2,3-epoxypropoxy)-2-chloro-5-methyl-benzene[2]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Petra Doze et al.
Neurochemistry international, 40(2), 145-155 (2001-12-12)
Five potent, lipophilic beta-adrenoceptor antagonists (carvedilol, pindolol, toliprolol and fluorinated analogs of bupranolol and penbutolol) were labeled with either carbon-11 or fluorine-18 and evaluated for cerebral beta-adrenoceptor imaging in experimental animals. The standard radioligand for autoradiography of beta-adrenoceptors, [125I]-iodocyanopindolol, was
Regioselective alkylation of phenol with cyclopentanol over montmorillonite K10: An efficient synthesis of 1-(2-cyclopentylphenoxy)-3-[(1, 1-dimethylethyl) amino] propan-2-ol {(S)-penbutolol}.
Phukan P and Sudalai A.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 20, 3015-3018 (1999)