685062
(1,5-Cyclooctadiene)(methoxy)iridium(Ι)dimer
Sinonimo/i:
Bis(1,5-cyclooctadiene)di-μ-methoxydiiridium(Ι)
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
crystals
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
core: iridium
reagent type: catalyst
reaction type: C-H Activation
Punto di fusione
154-179 °C (D)
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
C[O+]1[Ir-]2[O+](C)[Ir-]12.C3CC=CCCC=C3.C4CC=CCCC=C4
InChI
1S/2C8H12.2CH3O.2Ir/c2*1-2-4-6-8-7-5-3-1;2*1-2;;/h2*1-2,7-8H,3-6H2;2*1H3;;/q;;2*+1;2*-1/b2*2-1-,8-7-;;;;
BGWIAAATAAWGOI-MIXQCLKLSA-N
Applicazioni
- Preparation of heteroaryl fused indole ring systems as inhibitors of HCV NS5B polymerase
- Borylation/Suzuki-Miyaura coupling
- Metalation-Suzuki cross-coupling procedure for the synthesis of biaryls and heterobiaryls
- Tetraborylation reactions
- Highly regio- and enantioselective asymmetric hydroboration
- Ortho-silylation of aryl ketone, benzaldehyde, and benzyl alcohol derivatives via C-H activation
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
I clienti hanno visto anche
Articoli
Arylboronic acids and esters, vital tools in chemical transformations, find extensive use, particularly in the Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction.